Få mere at vide
Phenothiazine-10-propionic Acid (~90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenothiazine-10-propionic Acid |
| CAS | 362-03-8 |
| Molekylær formel | C15 H13 N O2 S |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 3-(10-Phenothiazin-10-yl)propionic Acid, 3-(Phenothiazin-10-yl)propanoic Acid, NSC 525721, NSC 638691 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13NO2S/c17-15(18)9-10-16-11-5-1-3-7-13(11)19-14-8-4-2-6-12(14)16/h1-8H,9-10H2,(H,17,18) |
| SMIL | OC(=O)CCN1c2ccccc2Sc3ccccc13 |
| IUPAC navn | 3-phenothiazin-10-ylpropanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 271.334 |
| Formel vægt | 271.067 |