Få mere at vide
Phenosafranine, Pure, C.I.50200, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10665882 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glass Jar
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10665882 5 g Glass Jar 5g
1 options
Artikelnummer. 10665882 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P/2450/44
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 81-93-6
Smeltepunkt >300°C
Farve Green
Emballage Glass Jar
Molekylær formel C18H15ClN4
MDL nummer MFCD00036335
Mængde 5 g
Synonym phenosafranin, phenosafranine, phenosafranine, chloride, phenosafrinine, phenosofranine, phenosofrinine, safranin b extra, safrinin b extra, 3,7-diamino-5-phenylphenazinium chloride, schultz no. 958
InChI nøgle SOUHUMACVWVDME-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Cl-].NC1=CC2=[N+](C3=CC=CC=C3)C3=CC(N)=CC=C3N=C2C=C1
IUPAC navn 10-phenylphenazin-10-ium-2,8-diamine;chloride
Molekylvægt (g/mol) 322.80
PubChem CID 65732
ChEBI CHEBI:33601
Formel vægt 322.8g/mol
Fysisk form Powder
Vis mere Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Phenosafranin
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.