Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenosafranin |
| CAS | 81-93-6 |
| Smeltepunkt | >300,0 °C |
| Farve | Grøn |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Glasflaske |
| Molekylær formel | C18H15ClN4 |
| MDL nummer | MFCD00036335 |
| Mængde | 5 g |
| Merck Index | 15, 7363 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Phenosafranin
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.