Få mere at vide
Phenosafranin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10496373 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10496373 1 g Glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10496373 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 339340010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 81-93-6 | C18H15ClN4 | 322.80 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenosafranin
CAS 81-93-6
Smeltepunkt >300,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C18H15ClN4
MDL nummer MFCD00036335
Mængde 1 g
Merck Index 15,7363
Synonym phenosafranin, phenosafranine, phenosafranine, chloride, phenosafrinine, phenosofranine, phenosofrinine, safranin b extra, safrinin b extra, 3,7-diamino-5-phenylphenazinium chloride, schultz no. 958
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol
InChI nøgle SOUHUMACVWVDME-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Cl-].NC1=CC2=[N+](C3=CC=CC=C3)C3=CC(N)=CC=C3N=C2C=C1
IUPAC navn 10-phenylphenazin-10-ium-2,8-diamin;chlorid
Molekylvægt (g/mol) 322.80
PubChem CID 65732
ChEBI CHEBI:33601
Formel vægt 322.8
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenosafranin
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.