Få mere at vide
Eleven Components Phenol Standard opløsning, 2000 μg/ml af hver, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | Eleven Components Standard Solution |
Emballage | Ampul |
Analyt- eller komponentnavne | 4-Chloro-3-methylphenol (CAS:59-50-7), 2-Chlorophenol (CAS:95-57-8), 2,4- Dichlorophenol (CAS:120-83-2), 2,4-Dimethylphenol (CAS:105-67-9), 2,4-Dinitrophenol (CAS:51-28 -5), 2-Methyl-4,6-dinitrophenol (CAS:534-52-1), 2-Nitrophenol (CAS:88-75-5), 4-Nitrophenol (CAS:100-02-7), Pentachlorophenol (CAS:87-86-5), Phenol (CAS:108-95-2), 2,4,6-Trichlorophenol (CAS:88-06-2) |
Koncentration | 2000 μg/mL |
FN nummer | 1593 |
Type | Organic Multi-component Standard Solution |
Element | 4-Chloro-3-methylphenol, 2-Chlorophenol, 2,4- Dichlorophenol, 2,4-Dimethylphenol, 2,4-Dinitrophenol, 2-Methyl-4,6-dinitrophenol, 2-Nitrophenol, 4-Nitrophenol, Pentachlorophenol, Phenol, 2,4,6-Trichlorophenol |
Opløsningsmiddel eller Matrix | Dichloromethane |
Mængde | 1 mL |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Standard solution 11 Components in dichloromethane
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Carcinogenicitet Kategori 2
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H332-Farlig ved indånding.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P330-Skyl munden.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Eleven Components Phenol Standard opløsning, 2000 μg/ml af hver, Fisher Chemical™ >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion