Få mere at vide
Short List Appendiks IX, Phenols Mix, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15245856 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
1 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15245856 1 ml 1ml
1 options
Artikelnummer. 15245856 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. 8270AFL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    530.37 DKK
    474.96 DKK / 1ml
    Spare 55.41 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Indeholder
Autosampler hætteglas, NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Organisk standard fremstillet til GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
2,4,6-trichlorphenol88-06-22000 μg/ml
2,4-dichlorphenol120-83-22000 μg/ml
2,4-dimethylphenol105-67-92000 μg/ml
2,4-dinitrophenol51-28-52000 μg/ml
2-chlorphenol95-57-82000 μg/ml
2-nitrophenol88-75-52000 μg/ml
4,6-dinitro-2-methylphenol534-52-12000 μg/ml
4-chlor-3-methylphenol59-50-72000 μg/ml
4-nitrophenol100-02-72000 μg/ml
Pentachlorphenol87-86-52000 μg/ml
Phenol108-95-22000 μg/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenols Mix
Navn note SW-846 Method 8270C
Emballage 2 ml ravfarvet forskåren glasampul
Koncentration eller sammensætningsnoter Certificate of Analysis reports target analytes to a ±2% accuracy and correct for raw material purity.
Metoder For US EPA Method 8270C
Teknik AA, ICP
Til brug med (udstyr) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
Type Certified Reference Material
Opløsningsmiddel eller Matrix Methylene Chloride
Mængde 1 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenols Mix
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: dichloromethane, 2,4,6-trichlorophenol,2-chlorophenol,, DNOC, chlorocresol, pentachlorophenol, 2,4-
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug