Få mere at vide
Phenolphthalein, U.S.P./N.F. grade, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11418240 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11418240 100 g
11428240 250 g
11438240 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11418240 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210260880
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 77-09-8
Molekylær formel C20H14O4
Molekylvægt (g/mol) 318.33
MDL nummer MFCD00005913
InChI nøgle KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3, 3-bis[4-Hydroxyphenyl]-1-[3H]- isobenzofuranone
PubChem CID 4764
ChEBI CHEBI:34914
IUPAC navn 3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-on
SMIL OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenolphthalein
Analyseprocentområde U.S.P./N.F. grade
Formel vægt 318.3
Tæthed 1.29g/cm3
Farve White to White/Yellow
Mængde 100 g
Fysisk form Krystaller