Få mere at vide
Phenolphtalein TS/RS-opløsning ifølge USAs farmakopé (USP ), Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 13499038 Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 13499038
Brand: Reagecon USP4201
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Specificeret til brug i individuelle amerikanske farmakopéer (USP ) Monografier og testet og certificeret af en ISO17025 akkrediteret testmetode (INAB Ref. 264T).
  • USAs farmakopé (USP ) Reference Standard, United States Pharmacopoeia (USP ) Referencemateriale
  • Specificeret til brug i individuelle amerikanske farmakopéer (USP ) Monografier.
  • Testet og certificeret af en ISO17025 akkrediteret testmetode (INAB Ref. 264T).
  • NIST sporbar.
  • Garanteret stabilitet gennem hele dens holdbarhed, selv efter åbning af flasken.
Tekniske data
Emballage Amber glas Winchester flaske
Fysisk form Væske
Teknik Titration, USP Monographs
Mængde 100 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • phenolphthalein TS
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: ethyl alcohol, phenolphthalein