Få mere at vide
Phenolphthalein, Supelco™
Artikelnummer. 15847560
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15847560 100 g
15814960 25 g
15824960 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15847560 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1072330100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Indicator ACS,Reag. Ph Eur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77-09-8
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenolphthalein
Smeltepunkt 263.7°C
MDL nummer MFCD00005913
Tæthed 1.296 g/cm3 at 20°C
Synonym Phenolphthalein, Phenolphthalein
Mængde 100 g
Molekylvægt (g/mol) 318.32