Få mere at vide
Phenolphtalein Indikator i Ethanol, 1g/L, Chem-Lab
Artikelnummer. 11957423
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11957423 100 mL 100ml
1 options
Artikelnummer. 11957423 Leverandør Chem-Lab Leverandørnr. CL07.0606.0100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    500.00 DKK
    354.48 DKK / 100ml
    Spare 145.52 DKK
    29% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Bliver rød-voldelig ved tilstedeværelse af baser (ved pH 8,2 –10). Phenolphtalein Indikator i Ethanol, 1g/L, Chem-Lab indeholder 1 g C 20 H 14 O 4 pr. 1 L C 2 H 5 OH. Det bruges som en indikator i syre-base titreringer. Fremstillet efter Eur. Ph. 4.4.1.1 standarder.
Phenolphtalein er normalt opløst i alkohol til brug i eksperimenter. Det er en svag syre, som kan miste H + ioner i opløsning. Phenolphtalein-molekylet er farveløst, mens phenolphtalein-ionen er lyserød. I sure og neutrale opløsninger er opløsningen farveløs. Når en base tilsættes til phenolphtalein, sker der mere ionisering, hvilket får opløsningen til at få en rød-violet farve. Denne opløsning får denne lyserøde farve ved pH 8,2 10,–0.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenolphtalein
CAS 77-09-8, 64-17-5
Koncentration 1g C20H14O4 per 1L C2H5OH 80%
Molekylær formel C20H14O4
MDL nummer MFCD00005913
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand
InChI nøgle KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
IUPAC navn 3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-2-benzofuran-1-on
Molekylvægt (g/mol) 318.33
PubChem CID 4764
ChEBI CHEBI:34914
Formel vægt 46,07 g/mol
Grad Eu. Ph. Kapitel 4(4.1.1)
Lugt Alkoholiker
Tæthed 0.86g/mL
pH-farveændringer Farveløs til rødviolet ved pH 8,2 – 10,0
Opløsningsmiddel eller Matrix Ethanol 80%
pH ±7
Mængde 100 mL
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenolphtalein indicator in Ethanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol