Få mere at vide
Phenolphtalein-opløsning, EP-kvalitet, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11414719 Shop alle Reagecon produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11414719 100 mL 100ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11414719 Leverandør Reagecon Leverandørnr. 1063702
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    459.65 DKK
    374.93 DKK / 100ml
    Spare 84.72 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Fremstillet efter Eur. Pharm. Kapitel 4 (4.1.1) og udarbejdet i en ISO 9001 anlæg. Phenolphtalein-opløsning, EP-kvalitet, Reagecon™ er en brugsklar 0,1g/100mL opløsning, der bruges som indikator ved –syrebasetitrering. Den bliver farveløs i sure opløsninger og rød/lyserød i basiske opløsninger.
Phenolphtaleins almindelige anvendelse er som en indikator i syre-base titreringer. Det fungerer også som en komponent i universel indikator sammen med methylrød, bromthymolblå og thymolblå. Denne opløsning fremstilles ved at opløse 0,1 g phenolphtalein i 80 ml alkohol og fortyndes til 100 ml med vand. Opløsningen bliver rød ved pH≥ 10, er farveløs kl≤ 8,2 og er lyserød imellem.
  • Fremstillet i en ISO 9001-kompatibel facilitet i henhold til Eu. Ph. Kapitel 4 (4.1.1) retningslinjer
  • Forsynet med et analysecertifikat og en etiket, der viser partiet og udløbsdatoen
  • Brugsklar produkt eliminerer tiden og arbejdet med at forberede præcise reagenser og volumetriske opløsninger
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-2-benzofuran-1(3H)-one
CAS 77-09-8, 64-17-5, 7732-18-5
Koncentration 0,1 g pr. 100 ml
Molekylær formel C20H14O4
MDL nummer MFCD00005913
InChI nøgle KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
IUPAC navn 3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-2-benzofuran-1-on
Molekylvægt (g/mol) 318.33
PubChem CID 4764
ChEBI CHEBI:34914
Formel vægt 318,3 g/mol
Grad Eu. Ph. Kapitel 4(4.1.1)
Lugt Alkohollignende
Emballage Indlysende manipulation
Analysecertifikat Ja
pH-farveændringer Rød: pH >10
Farveløs: pH <8,2
Pink: 8,2 – 10
Opløsningsmiddel eller Matrix Ethanol, fortyndet med vand
Mængde 100 mL
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • PHENOLPHTHALEIN SOLUTION
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, phenolphthalein