Få mere at vide
Phenolphtalein-indikator i methanol, 10g/L, Chem-Lab
Artikelnummer. 11913333
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11913333 1 L 1 L
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11913333 Leverandør Chem-Lab Leverandørnr. CL06.0602.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    299.00 DKK
    237.32 DKK / 1 L
    Spare 61.68 DKK
    20% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Bliver rød-voldelig i nærværelse af baser (ved pH 8,2 9,–8). Phenolphtalein-indikator i methanol, 10g/L, Chem-Lab indeholder 10 g C 20 H 14 O 4 pr. 1 L CH 3 OH. Det bruges som en indikator i syre-base titreringer.
Phenolphtalein er normalt opløst i alkohol til brug i eksperimenter. Det er en svag syre, som kan miste H + ioner i opløsning. Phenolphtalein-molekylet er farveløst, mens phenolphtalein-ionen er lyserød. I sure og neutrale opløsninger er opløsningen farveløs. Når en base tilsættes til phenolphtalein, sker der mere ionisering, hvilket får opløsningen til at få en rød-violet farve. Denne opløsning får denne lyserøde farve ved pH 8,2 9,–8.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenolphtalein
Smeltepunkt -98 °C
CAS 77-09-8, 67-56-1
Koncentration 10g C20H14O4 pr. 1L CH3OH
Lugt Alkoholiker
Molekylær formel C20H14O4
MDL nummer MFCD00005913
Tæthed 0.79g/mL
pH-farveændringer Farveløs til rødviolet ved pH 8,2 – 9,8
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand
pH ±7
Mængde 1 L
InChI nøgle KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
Fysisk form Væske
SMIL OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
IUPAC navn 3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-2-benzofuran-1-on
Molekylvægt (g/mol) 318.33
PubChem CID 4764
ChEBI CHEBI:34914
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenolphtalein 10 g/l in methanol indicator solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H370-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: phenolphthalein