Få mere at vide
Phenolphtalein Indikator i Ethanol/Vand, 10g/L, Chem-Lab
Artikelnummer. 11963333
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11963333 1 L 1 L
1 options
Artikelnummer. 11963333 Leverandør Chem-Lab Leverandørnr. CL06.0613.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    332.00 DKK
    234.33 DKK / 1 L
    Spare 97.67 DKK
    29% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Bliver rød-voldelig i nærværelse af baser. Phenolphtalein Indikator i Ethanol/Vand, 10g/L, Chem-Labindeholder 10 g C20H14O4pr . 1 LC2H5OH og H2O (1:1). Det bruges som en indikator i syre-base titreringer til AFNOR-bestemmelse i vand.
Phenolphtalein er normalt opløst i alkohol til brug i eksperimenter. Det er en svag syre, som kan miste H + ioner i opløsning. Phenolphtalein-molekylet er farveløst, mens phenolphtalein-ionen er lyserød. I sure og neutrale opløsninger er opløsningen farveløs. Når en base tilsættes til phenolphtalein, sker der mere ionisering, hvilket får opløsningen til at få en rød-violet farve.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenolphtalein
Smeltepunkt -114 °C
CAS 77-09-8, 64-17-5, 7732-18-5
Koncentration 10g C20H14O4 per 1L C2H5OH og H2O (1:1)
Molekylær formel C20H14O4
MDL nummer MFCD00005913
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand
InChI nøgle KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
IUPAC navn 3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-2-benzofuran-1-on
Molekylvægt (g/mol) 318.33
PubChem CID 4764
ChEBI CHEBI:34914
Formel vægt 46,07 g/mol
Grad AFNOR
Lugt Alkoholiker
Emballage Polyethylen
Tæthed 0.89g/mL
pH-farveændringer Farveløs til rødviolet
Opløsningsmiddel eller Matrix Ethanol: Vand (1:1)
Mængde 1 L
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenolphtalein 10 g/l in ethanol/water (1/1) indicator solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: phenolphtalein indicator, ethanol