Få mere at vide
Phenolphthalein, Powder, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15538064 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
125 g
Emballage:
Poly Bottle
Pakningsstørrelse:
125g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15538064 125 g Poly Bottle 125g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15538064 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 287004
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Kemiske identifikatorer
CAS 77-09-8
Molekylær formel C20H14O4
Molekylvægt (g/mol) 318.33
MDL nummer MFCD00005913
InChI nøgle KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenolphthalein, phthalimetten, euchessina, phthalin, espotabs, phenolax, purgophen, koprol, laxogen, trilax
PubChem CID 4764
ChEBI CHEBI:34914
IUPAC navn 3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-one
SMIL OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenolphthalein
Emballage Poly Bottle
Mængde 125 g
Specifik vægtfylde 1L = 1.30kg
Formel vægt 318.33
Grad BAKER ANALYZED™ ACS Reagent
Fysisk form Powder