Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Phenolphtalein pH Papir
Artikelnummer. 11306524 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Farveindikator:
Hvid til rød
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Artikelnummer. 11306524
Brand: Macherey-Nagel™ 90712
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Macherey-Nagel Phenolphtalein pH-papir, farveindikator: hvid til rød, pH-område: 8.3 til 10, Format: Reel, Til brug med: Bestemmelse til neutraliseringsanalyser, Mængde: 1 Hver
Tekniske data
Farveindikator Hvid til rød
pH-område 8,3 til 10
Format Spole
Til brug med (applikation) Bestemmelse til neutraliseringsanalyser
Mængde 1 hver
Type pH papir