Få mere at vide
Fisherbrand™ Phenolphtalein papir
Artikelnummer. 15970872 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
pH-område:
8,3 til 10
Pakningsstørrelse:
4 enheder
Artikelnummer. pH-område Pakningsstørrelse
15970872 8,3 til 10 4 enheder
1 options
Artikelnummer. 15970872
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    189.00 DKK
    137.24 DKK / Pakke med 4
    Spare 51.76 DKK
    27% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hurtig og nem bestemmelse til neutraliseringsanalyse.
  • Hvidt papir
  • Ændrer farve til rød, når pH overstiger 8,3 mod alkaliske forhold (rød ved pH> 10)
Tekniske data
Farveindikator Hvid til rød
pH-område 8,3 til 10
Til brug med (applikation) Neutraliseringsanalyse
Type pH-indikatorpapir
Længde (metrisk) 5 m
Bredde (metrisk) 7 mm