Få mere at vide
Phenolphthalein, LoGiCal
Artikelnummer. 30458971
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30458971 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30458971 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR3351.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenolphthalein
CAS 77-09-8
Analyt- eller komponentnavne Phenolphthalein
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C20 H14 O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Phenolphthalein, 3,3-bis(4-hydroxyphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one, 1(3H)-Isobenzofuranone, 3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-, Phenolphthalein (8CI), 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-1(3H)-isobenzofuranone, 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)phthalide, 3,3-Bis(p-hydroxyphenyl)phthalide, Euchessina, Koprol, Laxogen, Lilo, NSC 10464, NSC 215214, Phthalimetten, Phthalin, Purga, Purgen, Purgophen, Spulmako-lax, TY 9, Trilax
InChI formel InChI=1S/C20H14O4/c21-15-9-5-13(6-10-15)20(14-7-11-16(22)12-8-14)18-4-2-1-3-17(18)19(23)24-20/h1-12,21-22H
Løsningstype Fedt
SMIL Oc1ccc(cc1)C2(OC(=O)c3ccccc23)c4ccc(O)cc4
IUPAC navn 3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-2-benzofuran-1-one
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 318.32
Mængde 10 mg
Formel vægt 318,0892 g/mol