Få mere at vide
Phenolphtalein-indikator i IPA, 10g/L, Chem-Lab
Artikelnummer. 11953994
Skift visning
Mængde:
250 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11953994 250 mL 250ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11953994 Leverandør Chem-Lab Leverandørnr. CL06.0603.0250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    164.00 DKK
    130.60 DKK / 250ml
    Spare 33.40 DKK
    20% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Bliver rød-voldelig i nærværelse af baser (ved pH 8,2 9,–8). Phenolphtalein-indikator i IPA, 10g/L, Chem-Lab indeholder 10 g C 20 H 14 O 4 pr. 1 L C 3 H 8 O. Det bruges som en indikator i syre-base titreringer.
Phenolphtalein er normalt opløst i alkohol til brug i eksperimenter. Det er en svag syre, som kan miste H + ioner i opløsning. Phenolphtalein-molekylet er farveløst, mens phenolphtalein-ionen er lyserød. I sure og neutrale opløsninger er opløsningen farveløs. Når en base tilsættes til phenolphtalein, sker der mere ionisering, hvilket får opløsningen til at få en rød-violet farve. Denne opløsning får denne lyserøde farve ved pH 8,2 9,–8.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenolphtalein
Smeltepunkt -89 °C
CAS 77-09-8, 67-63-0
Koncentration 10g C20H14O4 per 1L C3H8O
Molekylær formel C20H14O4
MDL nummer MFCD00005913
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand
InChI nøgle KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
IUPAC navn 3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-2-benzofuran-1-on
Molekylvægt (g/mol) 318.33
PubChem CID 4764
ChEBI CHEBI:34914
Formel vægt 60,10 g/mol
Lugt Alkoholiker
Tæthed 0.78g/mL
pH-farveændringer Farveløs til rødviolet ved pH 8,2 – 9,8
Opløsningsmiddel eller Matrix 2-Propanol (IPA)
pH <2
Mængde 250 mL
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenolphtalein 10 g/l in propanol-2 indicator solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: phenolphthalein, propan-2-ol