Få mere at vide
Phenolphtalein-indikator i ethanol, 10 g/L, Chem-Lab
Artikelnummer. 11952505
Skift visning
Mængde:
250 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11952505 250 mL 250ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11952505 Leverandør Chem-Lab Leverandørnr. CL0606040250
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Bliver rød-voldsom i nærvær af baser (ved pH 8,2 –9,8). Phenolphtalein-indikator i ethanol, 10 g/L, Chem-Lab indeholder 10 g C20H14O4 per 1L C2H5OH. Det bruges som indikator ved syre-base-titreringer.
Phenolphthalein opløses normalt i alkohol til brug i eksperimenter. Det er en svag syre, som kan miste H+- ioner i opløsning. Phenolphthalein-molekylet er farveløst, mens phenolphthalein-ionen er lyserød. I sure og neutrale opløsninger er opløsningen farveløs. Når en base tilsættes phenolphthalein, sker der mere ionisering, hvilket får opløsningen til at blive rødviolet. Denne opløsning får denne lyserøde farve ved pH 8,2 –til 9,8.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenolphtalein
Smeltepunkt -114 °C
CAS 77-09-8, 64-17-5
Koncentration 10g C20H14O4 per 1L C2H5OH
Molekylær formel C20H14O4
MDL nummer MFCD00005913
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand
InChI nøgle KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
IUPAC navn 3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-2-benzofuran-1-one
Molekylvægt (g/mol) 318.33
PubChem CID 4764
ChEBI CHEBI:34914
Formel vægt 46,07 g/mol
Lugt Alkoholiker
Tæthed 0.79g/mL
pH-farveændringer Farveløs til rødviolet ved pH 8,2 – 9,8
Opløsningsmiddel eller Matrix Ethanol
Mængde 250 mL
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenolphtalein 10 g/l in ethanol indicator solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: phenolphtalein indicator, ethanol