Få mere at vide
Phenolphtalein Indicator in Ethanol, 2g/L, Chem-Lab
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Beskrivelse
Phenolphthalein is usually dissolved in alcohol for use in experiments. It is a weak acid, which can lose H+ ions in solution. The phenolphthalein molecule is colorless, while the phenolphthalein ion is pink. In acidic and neutral solutions, the solution is colorless. When a base is added to the phenolphthalein, more ionization takes place, causing the solution to turn a red-violet color. This solution turns this pinkish color at pH 8.2–9.8.
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | Phenolphtalein |
Smeltepunkt | -114°C |
CAS | 77-09-8, 64-17-5 |
Koncentration | 2g C20H14O4 per 1L C2H5OH |
Molekylær formel | C20H14O4 |
MDL nummer | MFCD00005913 |
Opløselighedsinformation | Slightly soluble in water |
InChI nøgle | KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N |
SMIL | OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1 |
IUPAC navn | 3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-one |
Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Phenolphtalein indicator in Ethanol
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Carcinogenicitet Kategori 1A
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Phenolphtalein Indicator in Ethanol, 2g/L, Chem-Lab >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion