Få mere at vide
Phenolphthalein Indicator, 1% (w/v) in Methanol, Neutralized, Ricca Chemical
Artikelnummer. 31940494
Skift visning
Mængde:
1 L
Emballage:
Natural Poly Bottle
Artikelnummer. Mængde Emballage
31940494 1 L Natural Poly Bottle
1 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 31940494 Leverandør Ricca Chemical Company Leverandørnr. R56210001A
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 77-09-8 , 67-56-1 , 7732-18-5
Molekylær formel C20H14O4
Molekylvægt (g/mol) Mixture
MDL nummer MFCD00005913
InChI nøgle KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 4764
ChEBI CHEBI:34914
IUPAC navn 3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-one
SMIL OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenolphthalein Indicator
CAS min % 97.0, 0.5
CAS Max % 100.0, 1.5
Emballage Natural Poly Bottle
Farve Colorless to Pink
pH 8
Mængde 1 L
Fysisk form Liquid
Procent renhed 1% W/V
Grad Indicator