Få mere at vide
Phenolphtalein-indikator 0,5% opløsning, Reagecon
Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Beskrivelse
- Titrant, Standard Titrant, Standard Solution, Standardized Solution, Reference Standard, Reference Materiale
- Til manuelle titreringer; indikatortitrant eller analyt ændrer farve, og denne farveændring er langt den vigtigste metode til slutpunktsdetektion.
- Denne indikatorløsning af høj kvalitet letter slutpunktsdetektion på en klar og utvetydig måde og er en forudsætning for nøjagtig manuel titrimetri.
Tekniske data
Tekniske data
Koncentration | 0.005 |
Emballage | Amber glas Winchester flaske GL45 |
Mængde | 500 mL |
Fysisk form | Væske |
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer | Certifikattype | Dato | Artikelnummer |
---|---|---|---|
IPT0524K1 | Analysecertifikat | 27/08/2025 | IPT05H |
IPT0523J1 | Analysecertifikat | 17/12/2024 | IPT05H |
IPT0523J1 (1) | Analysecertifikat | 15/03/2024 | IPT05H |
IPT0522L1 | Analysecertifikat | 04/10/2023 | IPT05H |
IPT0521H1 | Analysecertifikat | 13/06/2022 | IPT05H |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 0.5% PHENOLPHTHALEIN SOLUTION
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: ethyl alcohol, phenolphthalein
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Phenolphtalein-indikator 0,5% opløsning, Reagecon >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion