Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Phenolphthalein, ACS-reagens
Artikelnummer. 10667211 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10667211 100 g Plastflaske 100g
10289840 500 g Plastflaske 500g
10135513 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10667211 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 417181000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 77-09-8 | C20H14O4 | 318,33 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77-09-8
Molekylær formel C20H14O4
Molekylvægt (g/mol) 318.33
MDL nummer MFCD00005913
InChI nøgle KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 4764
ChEBI CHEBI:34914
SMIL OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenolphthalein
Smeltepunkt 258,0 °C til 263,0 °C
Klarhed Bestå test
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Plastflaske
Damptryk Damptryk: Ubetydeligt
Visuel overgangsinterval fra pH 8,0 (farveløs) til pH 10 (rød)
Beilstein 18, 143
Tæthed 1.299g/mL
Merck Index 15, 7356
Farve Hvid
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: <0,1%. Andre opløseligheder: 1g/12mL alkohol, 1g/100mL ether, opløselig i alkalier, opløselig i kloroform
Mængde 100 g
Fysisk form Krystallinsk pulver
IUPAC navn 3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-2-benzofuran-1-on
Formel vægt 318.32
Grad ACS-reagens
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenolphthalein
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.