Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Phenolphtalein, Til analyse af ACS
Artikelnummer. 10289840 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10289840
Brand: Thermo Scientific Chemicals 417185000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 77-09-8 | C20H14O4 | 318.33 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 77-09-8
Molekylær formel C20H14O4
Molekylvægt (g/mol) 318.33
MDL nummer MFCD00005913
InChI nøgle KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 4764
ChEBI CHEBI:34914
SMIL OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale Phenolphthalein
Smeltepunkt 258.0°C to 263.0°C
Klarhed Passes Test
Beilstein 18, 143
Merck Index 15, 7356
Opløselighedsinformation Solubility in water: <0.1%. Other solubilities: 1g/12mL alcohol, 1g/100mL ether, soluble in alkalies, soluble in chloroform
Infrarødt spektrum Authentic
IUPAC navn 3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-2-benzofuran-1-on
Formel vægt 318.32
Grad ACS-reagens
Emballage Plastflaske
Damptryk Vapor Pressure: Negligible
Visuel overgangsinterval from pH 8.0 (colorless) to pH 10 (red)
Tæthed 1.299g/mL
Farve Hvid
Mængde 500 g
Fysisk form Krystallinsk pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Phenolphthalein
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Hazard Statement
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
Precautionary Statement
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Phenolphthalein