Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Phenolphtalein disulfat, trikaliumsalttrihydrat, 98%
Artikelnummer. 10403171 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10403171 5 g Glasflaske 5g
10210041 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10403171 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 417220050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 62625-16-5 | C20H13K3O11S2 | 610.73 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62625-16-5
Molekylær formel C20H13K3O11S2
Molekylvægt (g/mol) 610.73
MDL nummer MFCD00150194
InChI nøgle PLHSVCWOEHYSHO-UHFFFAOYSA-K
PubChem CID 129893851
SMIL [K+].[K+].[K+].OC(C1=CC=C(OS([O-])(=O)=O)C=C1)(C1=CC=C(OS([O-])(=O)=O)C=C1)C1=CC=CC=C1C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenolphthalein disulfate, tripotassium salt trihydrate
Smeltepunkt 230.0°C
Analyseprocentområde 98%
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble.
Infrarødt spektrum Authentic
IUPAC navn trikalium-2-{hydroxybis[4-(sulfonatooxy)phenyl]methyl}benzoat
Formel vægt 664.78
Procent renhed 98%
Grad Ren
Emballage Glasflaske
Farve Hvid
Mængde 5 g
Fysisk form Krystallinsk pulver