Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Phenolphtalein disulfat trikalium salthydrat, 98%
Artikelnummer. 11401247
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11401247 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 11401247 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. B24198.03
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62625-16-5
Molekylær formel C20H13K3O11S2
Molekylvægt (g/mol) 610.73
MDL nummer MFCD00150194
InChI nøgle PLHSVCWOEHYSHO-UHFFFAOYSA-K
Synonym phenolphthalein disulfate potassium salt, phenolphthalein disulfate tripotassium salt hydrate
PubChem CID 129893851
SMIL [K+].[K+].[K+].OC(C1=CC=C(OS([O-])(=O)=O)C=C1)(C1=CC=C(OS([O-])(=O)=O)C=C1)C1=CC=CC=C1C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenolphthalein disulfate tripotassium salt hydrate
Mængde 1 g
IUPAC navn 2-[hydroxy-bis(4-sulfooxyphenyl)methyl]benzoesyre;kalium
Formel vægt 610.75 (Anhydrous)
Procent renhed 99%