Få mere at vide
Phenolphthalein Disodium Salt (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenolphthalein Disodium Salt |
| CAS | 518-51-4 |
| Molekylær formel | C20H12Na2O4 |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C20H14O4.2Na/c21-15-9-5-13(6-10-15)20(14-7-11-16(22)12-8-14)18-4-2-1-3-17(18)19(23)24-20;;/h1-12,21-22H;;/q;2*+1/p-2 |
| SMIL | [Na+].[Na+].[O-]c1ccc(cc1)C2(OC(=O)c3ccccc23)c4ccc([O-])cc4 |
| IUPAC navn | disodium;4-[1-(4-oxidophenyl)-3-oxo-2-benzofuran-1-yl]phenolate |
| Molekylvægt (g/mol) | 362.29 |
| Formel vægt | 362.0531 |