Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Phenolphtalein, ACS
Beskrivelse
Phenolphtalein er meget udbredt som en indikator i syre-base titreringer, vandbehandling applikationer. På grund af sin pH-følsomhed bruges den til at kontrollere udbredelsen af kulsyre i beton, sæbe og i legetøj som blearbejde. Det bruges i Kastle-Meyer test, som identificerer de stoffer, der indeholder blod.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenolphthalein |
| Smeltepunkt | 258 °C til 262 °C |
| Navn note | Til analyse ACS |
| Beilstein | 284423 |
| Tæthed | 1.299 g/mL |
| Merck Index | 14,7243 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i alkohol; Let opløselig i æter; Let opløselig i dimethylsulfoxid og uopløselig i benzen eller hexan. |
| Mængde | 500 g |
| Fysisk form | Pulver |
| Formel vægt | 318.33 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Phenolphthalein
- Fare
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Phenolphthalein