Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Phenolphtalein, ACS
Artikelnummer. 11328977
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11328977 100 g 100g
11338977 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11328977 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 038705.22
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Edge
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Indikator | CAS: 77-09-8 | C20H14O4 | 318,33 g/mol
Phenolphtalein er meget udbredt som en indikator i syre-base titreringer, vandbehandling applikationer. På grund af sin pH-følsomhed bruges den til at kontrollere udbredelsen af kulsyre i beton, sæbe og i legetøj som blearbejde. Det bruges i Kastle-Meyer test, som identificerer de stoffer, der indeholder blod.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77-09-8
Molekylær formel C20H14O4
Molekylvægt (g/mol) 318.33
MDL nummer MFCD00005913
InChI nøgle KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 4764
ChEBI CHEBI:34914
IUPAC navn 3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-2-benzofuran-1-on
SMIL OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenolphthalein
Smeltepunkt 258 °C til 262 °C
Navn note Til analyse ACS
Beilstein 284423
Tæthed 1.299 g/mL
Merck Index 14,7243
Opløselighedsinformation Opløselig i alkohol; Let opløselig i æter; Let opløselig i dimethylsulfoxid og uopløselig i benzen eller hexan.
Mængde 100 g
Fysisk form Pulver
Formel vægt 318.33
Grad ACS
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenolphthalein
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: phenolphthalein