Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Phenolphtalein, 98%
Artikelnummer. 11498996
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11498996 50 g 50g
11409006 250 g 250g
11488996 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11498996 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A17135.18
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 77-09-8 | C20H14O4 | 318,33 g/mol
Phenolphtalein er meget udbredt som en indikator i syre-base titreringer, vandbehandling applikationer. På grund af sin pH-følsomhed bruges den til at kontrollere omfanget af kulsyre i beton, sæbe og i legetøj som blearbejde. Det bruges i Kastle-Meyer test, som identificerer de stoffer, der indeholder blod.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Phenolphtalein er meget udbredt som en indikator i syre-base titreringer, vandbehandling applikationer. På grund af sin pH-følsomhed bruges den til at kontrollere omfanget af kulsyre i beton, sæbe og i legetøj som blearbejde. Det bruges i Kastle-Meyer test, som identificerer de stoffer, der indeholder blod.
Opløselighed
Opløseligt i alkohol. Lidt opløselig i dimethylsulfoxid og uopløselig i benzen eller hexan.
Bemærkninger
Syre-base-indikator: pH 8,0 - 10,0. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77-09-8
Molekylær formel C20H14O4
Molekylvægt (g/mol) 318.33
MDL nummer MFCD00005913
InChI nøgle KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenolphthalein, phthalimetten, euchessina, phthalin, espotabs, phenolax, purgophen, koprol, laxogen, trilax
PubChem CID 4764
ChEBI CHEBI:34914
SMIL OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale Phenolphthalein
Smeltepunkt 258 °C til 262 °C
Tæthed 1.299
Mængde 50 g
Beilstein 284423
Merck Index 14,7243
Opløselighedsinformation Opløselig i alkohol. Let opløselig i dimethylsulfoxid og uopløselig i benzen eller hexan.
IUPAC navn 3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-on
Formel vægt 318.33
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phenolphthalein
Signalord
  • Fare
Riskkategorier
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faroangivelser
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
Skyddsangivelse
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenolphthalein
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.