Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Phenolphtalein, 98%
Beskrivelse
Phenolphtalein er meget udbredt som en indikator i syre-base titreringer, vandbehandling applikationer. På grund af sin pH-følsomhed bruges den til at kontrollere omfanget af kulsyre i beton, sæbe og i legetøj som blearbejde. Det bruges i Kastle-Meyer test, som identificerer de stoffer, der indeholder blod.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Phenolphtalein er meget udbredt som en indikator i syre-base titreringer, vandbehandling applikationer. På grund af sin pH-følsomhed bruges den til at kontrollere omfanget af kulsyre i beton, sæbe og i legetøj som blearbejde. Det bruges i Kastle-Meyer test, som identificerer de stoffer, der indeholder blod.
Opløselighed
Opløseligt i alkohol. Lidt opløselig i dimethylsulfoxid og uopløselig i benzen eller hexan.
Bemærkninger
Syre-base-indikator: pH 8,0 - 10,0. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | Phenolphthalein |
| Smeltepunkt | 258 °C til 262 °C |
| Tæthed | 1.299 |
| Mængde | 1000 g |
| Beilstein | 284423 |
| Merck Index | 14,7243 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i alkohol. Let opløselig i dimethylsulfoxid og uopløselig i benzen eller hexan. |
| IUPAC navn | 3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-2-benzofuran-1-on |
| Formel vægt | 318.33 |
| Procent renhed | 98% |
Sicherheit und Handhabung
- Phenolphthalein
- Fare
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Phenolphthalein