Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Phenolphthalein, 98,5%, rent, indikatorkvalitet
Artikelnummer. 10626732 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10626732 500 g Plastflaske 500g
10406980 100 g Plastflaske 100g
10195343 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10626732 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 147715000
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 77-09-8 | C20H14O4 | 318,33 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77-09-8
Molekylær formel C20H14O4
Molekylvægt (g/mol) 318.33
MDL nummer MFCD00005913
InChI nøgle KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 4764
ChEBI CHEBI:34914
IUPAC navn 3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-2-benzofuran-1-on
SMIL OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenolphthalein
Smeltepunkt 258,0 °C til 263,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Tab ved tørring 0,5% maks. (105 °C)
Emballage Plastflaske
Analyseprocentområde 98.5%
Beilstein 18, 143
Tæthed 1.299
Merck Index 15, 7356
Farve Hvid
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: <0,1%. Andre opløseligheder: 1g/12mL alkohol, 1g/100mL ether, opløselig i alkalier, opløselig i kloroform
Mængde 500 g
Fysisk form Pulver
Formel vægt 318.32
Procent renhed 98.5%
Grad Ren