Få mere at vide
Phenolphthalein, 1% w/v in alcohol, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15421497
Skift visning
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15421497 500 mL 500ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15421497 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 038704.AP
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenolphthalein
CAS 77-09-8
Farve Colorless
Flammepunkt 11°C (52°F)
Lugt Alcohol-like
Molekylær formel C20H14O4
MDL nummer MFCD00005913
Mængde 500 mL
FN nummer UN1987
Synonym phenolphthalein, phthalimetten, euchessina, phthalin, espotabs, phenolax, purgophen, koprol, laxogen, trilax
Opløselighedsinformation Miscible with ethanol and ether.
InChI nøgle KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
IUPAC navn 3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-one
Molekylvægt (g/mol) 318.33
PubChem CID 4764
ChEBI CHEBI:34914
Formel vægt 318.33
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1% w/v in alcohol
Fysisk form Liquid