Få mere at vide
phenolphthalein (0,04% opløsning i ethanol), TRC
Artikelnummer. 30423432
Skift visning
Mængde:
50 mL
100 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30423432 50 mL
30421032 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30423432 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP31801150ML
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenolphthalein
CAS 77-09-8
Molekylær formel C20 H14 O4
Mængde 50 mL
Synonym Phenolphthalein, 3,3-bis(4-hydroxyphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one, 1(3H)-Isobenzofuranone, 3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-, Phenolphthalein (8CI), 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-1(3H)-isobenzofuranone, 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)phthalide, 3,3-Bis(p-hydroxyphenyl)phthalide, Euchessina, Koprol, Laxogen, Lilo, NSC 10464, NSC 215214, Phthalimetten, Phthalin, Purga, Purgen, Purgophen, Spulmako-lax, TY 9, Trilax
InChI formel InChI=1S/C20H14O4/c21-15-9-5-13(6-10-15)20(14-7-11-16(22)12-8-14)18-4-2-1-3-17(18)19(23)24-20/h1-12,21-22H
SMIL Oc1ccc(cc1)C2(OC(=O)c3ccccc23)c4ccc(O)cc4
IUPAC navn 3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-2-benzofuran-1-one
Molekylvægt (g/mol) 318.32
Formel vægt 318.0892
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.04 %