Få mere at vide
Phenolphtalein opløsning EU Pharmacopoeia, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12960484 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12960484
Brand: Fisher Chemical RP 149 100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Farmakopéreagenser er beregnet til brug i farmakopétest og monografier, fremstillet under en GMP kompatibel ISO 9001 kvalitetsstyringssystem i henhold til den relevante farmakopéspecifikation, ved brug af farmakopéreagenskvalitetskomponenterne og vand, der opfylder det relevante farmakopémonografikrav for renset vand. Nogle farmakopéstandarder er også akkrediteret iflg ISO 17025 og ISO Vejledning 43.
Tekniske data
Renhedsgrad noter EU Ph Ref: 1063702
Grad Eu. Ph.
Emballage Flaske
Mængde 100 ml
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenolphtalein Solution. European Pharmacopoeia Ref: 1063702. (RP 149)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i