Få mere at vide
Phenolics Mix A, SPEX CertiPrep™
Shop alle SPEX Certiprep produkter
Mængde:
1 ml
Beskrivelse
Indeholder
Autosampler hætteglas, NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
Organisk standard fremstillet til GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering
| Analyt | CAS-nr. | Koncentration |
|---|---|---|
| 2,4,6-trichlorphenol | 88-06-2 | 2000 μg/ml |
| 2,4-dichlorphenol | 120-83-2 | 2000 μg/ml |
| 2,4-dimethylphenol | 105-67-9 | 2000 μg/ml |
| 2,4-dinitrophenol | 51-28-5 | 2000 μg/ml |
| 2-chlorphenol | 95-57-8 | 2000 μg/ml |
| 2-nitrophenol | 88-75-5 | 2000 μg/ml |
| 4,6-dinitro-2-methylphenol | 534-52-1 | 2000 μg/ml |
| 4-chlor-3-methylphenol | 59-50-7 | 2000 μg/ml |
| 4-nitrophenol | 100-02-7 | 2000 μg/ml |
| Pentachlorphenol | 87-86-5 | 2000 μg/ml |
| Phenol | 108-95-2 | 2000 μg/ml |
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenolics Mix A |
| Navn note | SW-846 Method 8040 |
| Emballage | 2 ml ravfarvet forskåren glasampul |
| Koncentration eller sammensætningsnoter | Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity. |
| Metoder | For US EPA Method 8040 |
| Til brug med (udstyr) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Isopropanol |
| Mængde | 1 ml |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Phenolics Mix A
- Fare
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
- P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
- P103-Læs etiketten før brug.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Propan-2-ol, 2,4,6-trichlorophenol, 2-chlorophenol, DNOC, chlorocresol, pentachlorophenol, 2,4-dichl
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug