Få mere at vide
Corning™ Fenoliske skruehætter
Artikelnummer. p-8009069 Shop alle Corning produkter
Højde (metrisk):
12,5 mm
13,5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 288
Artikelnummer. 10383563
Brand: Corning™ 999924
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse hætter er fremstillet af en harpiks, der er specielt formuleret til at modstå virkningerne af temperatur og damp i autoklavering. Kasketter har en indlimet, hvid gummibelægning.
Disse hætter er fremstillet af en harpiks, der er specielt formuleret til at modstå virkningerne af temperatur og damp i autoklavering. Kasketter har en indlimet, hvid gummiforing.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukkestørrelse 24-400
Liner materiale Gummi
Produkttype Skruelåg
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Fenol
Farve Sort
Højde (metrisk) 12,5 mm
nr. pr. pakke 12 Pakke
nr. pr. sag 12 Pakke
Emballage 12 Pakke
Mængde 12 Pakke
Til brug med (udstyr) Kulturrør