Få mere at vide
Corning™ Fenoliske skruehætter
Shop alle Corning produkter
Højde (metrisk):
12,5 mm
13,5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 288
Beskrivelse
Disse hætter er fremstillet af en harpiks, der er specielt formuleret til at modstå virkningerne af temperatur og damp i autoklavering. Kasketter har en indlimet, hvid gummiforing.
Tekniske data
Tekniske data
| Lukkestørrelse | 24-400 |
| Liner materiale | Gummi |
| Produkttype | Skruelåg |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Fenol |
| Farve | Sort |
| Højde (metrisk) | 12,5 mm |
| nr. pr. pakke | 12 Pakke |
| nr. pr. sag | 12 Pakke |
| Emballage | 12 Pakke |
| Vis mere |