Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Fenolisk skruelåg med liner
Artikelnummer. 11883825
Click to view available options
Liner materiale:
Gummi
Unit Size:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Product Code. 11883825
Brand: DWK Life Sciences 7380015415
Only null left
Add to basket
Add to basket
Sikre dine medier under autoklavering med Kimble™ Fenolisk skruelåg med liner. Den er lavet af et specielt phenolmateriale (fyldt med træ) og meget modstandsdygtig over for virkningerne af temperatur og damp, der opstår ved autoklavering
  • Styren Liner
  • Skruelåg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Lukkestørrelse 15-415
Liner materiale Gummi
Produkttype Skruelåg
Autoklaverbar Autoklaverbar
Oversigt Fast skruelåg
Materiale Fenol
Farve Sort
Til brug med (applikation) Til almindelig laboratoriebrug
Mængde 1000 pakke