Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Fenolisk skruelåg med liner
Artikelnummer. 11357584
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Liner materiale:
Gummi
Artikelnummer. 11357584
Brand: DWK Life Sciences KSSR08425K#
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sikre dine medier under autoklavering med Kimble™ Fenolisk skruelåg med liner. Den er lavet af et specielt phenolmateriale (fyldt med træ) og meget modstandsdygtig over for virkningerne af temperatur og damp, der opstår ved autoklavering
  • Styren Liner
  • Skruelåg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Fenol
Mængde 100 Pk.