Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Phenol vandmættet sol., til molekylærbiologi, DNAse, RNAse, Protease fri, stab., fri for oxider
Artikelnummer. 10458872 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10458872 500 mL 500ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10458872 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 327105000
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Phenol/TRIS , CAS # 96210-45-6, is a molecular biology solvent system that can be used for the isolation of DNA. | CAS: 108-95-2 | C6H6O | 94.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•Phenol/Tris er et opløsningsmiddelsystem bestående af phenol og Tris(Hydroxymethyl)aminomethan
• Forberedt som klar til brug, ingen titrering nødvendig
Applikationer
•Almindeligvis brugt til DNA-isolering. Tris(Hydroxymethyl)aminomethan virker som en protonacceptor for at hæve pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenol water saturated sol.
Farve Farveløs til gul
Navn note DNase, RNase, Protease-fri, Stabiliseret, Fri for oxider
CAS 108-95-2
Molekylær formel C6H6O
Lineær formel OHC6H5
MDL nummer MFCD00002143
Beilstein 06, 110
Fieser 01,828; 13,166; 14,88
Tæthed 1.0600g/mL
Merck Index 15, 7354
Synonym carbolic acid, hydroxybenzene, phenic acid, phenylic acid, oxybenzene, benzenol, phenyl hydrate, monophenol, phenyl hydroxide, phenylic alcohol
InChI nøgle ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC1=CC=CC=C1
IUPAC navn phenol
Molekylvægt (g/mol) 94.11
PubChem CID 996
ChEBI CHEBI:15882
Formel vægt 94.11
Grad Molekylær biologi
Specifik vægtfylde 1.06
Mængde 500 mL
Flammepunkt 79 °C
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenol water saturated solution,DNase,RNase,Protease free,stab., free of oxides
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenol