Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Phenol, ultraren, 99%, ustikket.
Artikelnummer. 15466149
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15466149 500 g 500g
15456149 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15466149 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J64011.36
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 108-95-2 | C6H6O | 94,11 g/mol
Phenol kan bruges til en bred vifte af molekylærbiologiske anvendelser, herunder nukleinsyreekstraktion ved brug af standard phenol-chloroform-protokoller. Epidermale strimler fra den abaksiale side af blade af Commelina communis blev omrørt i phenol i en procedure til at adskille monosacchariderne fra epidermis.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Phenol kan bruges til en bred vifte af molekylærbiologiske anvendelser, herunder nukleinsyreekstraktion ved brug af standard phenol-chloroform-protokoller. Epidermale strimler fra den abaksiale side af blade af Commelina communis blev omrørt i phenol i en procedure til at adskille monosacchariderne fra epidermis.
Opløselighed Opløseligt i
vand (82 g/L ved 20 °C).
Bemærkninger
Luftfølsom. Uforeneligt med oxidationsmidler og varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-95-2
Molekylær formel C6H6O
Molekylvægt (g/mol) 94.11
MDL nummer MFCD00002143
InChI nøgle ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbolic acid, hydroxybenzene, phenic acid, phenylic acid, oxybenzene, benzenol, phenyl hydrate, monophenol, phenyl hydroxide, phenylic alcohol
PubChem CID 996
ChEBI CHEBI:15882
IUPAC navn phenol
SMIL OC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenol
Navn note ustabiliseret
Smeltepunkt 40 °C til 43 °C
Farve Hvid
Tæthed 1.071
Kogepunkt 181 °C
Flammepunkt 79 °C (175 °F)
Renhedsgrad noter Ultrapure
Lugt Fedt
Mængde 500 g
FN nummer UN1671
Beilstein 969616
Følsomhed Luftfølsom
Merck Index 14,7241
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand (82 g/L ved 20 °C).
Formel vægt 94.11
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenol, ultrapure
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenol