Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Phenol/TRIS mættet sol., til molekylærbiologi, stabiliseret, DNAse, RNAse og protease fri
Artikelnummer. 10431212 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
Artikelnummer. Mængde
10431212 500 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10431212 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 327125000
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Phenol/TRIS, CAS # 96210-45-6, er et molekylærbiologisk opløsningsmiddelsystem, der kan bruges til isolering af DNA.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Phenol/Tris er et opløsningsmiddelsystem bestående af phenol og Tris(Hydroxymethyl)aminomethan
  • Forberedt som klar til brug, ingen titrering nødvendig
Applikationer
  • Almindeligvis brugt til DNA-isolering. Tris(Hydroxymethyl)aminomethan virker som en protonacceptor for at hæve pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenol/TRIS saturated sol.
Farve Gul til Orange
Navn note Stabiliseret, DNase, RNase og Protease fri
CAS 108-95-2, 77-86-1, 7732-18-5
Molekylær formel C6H6O
MDL nummer MFCD01632719
Sammensætning Phenol (108-95-2); Tris (hydroxymethyl) aminomethan (77-86-1)
Tæthed 1.07
Merck Index 15, 7354
Formel vægt 94.11
Grad Molekylær biologi
pH 7,8 til 8,2 (25 °C)
Mængde 500 ml
Fysisk form Løsning
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenol/TRIS saturated sol.
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenol