Få mere at vide
Phenol, mættet (pH 6,6/7,9, flydende), Fisher BioReagents™
Mængde:
100 mL
400 mL
Emballage:
Coated Amber Glas/Giftpakke
Pakningsstørrelse:
100ml
400ml
Beskrivelse
Phenol, mættet (pH 6,6/7,9, flydende)
Phenol mættet med Tris-buffer bruges i DNA-ekstraktionsprocedurer.
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | Phenol, Saturated |
Renhedsgrad noter | DNase- and RNase-Free |
Analyseprocentområde | ≥99.0 |
FN nummer | 2821 |
Procent renhed | ≥99.0% |
Identifikation | Pass Test |
Emballage | Coated Amber Glas/Giftpakke |
Mængde | 100 mL |
Fysisk form | Væske |
Produktforslag
Viewing 1-4 of
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Phenol saturated pH 6.6
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 3
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H331-Giftig ved indånding.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Phenol, Tris (hydroxymethyl) aminomethane, Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate
Kampagner
-
Multiple Manufacturers
Chromatography and Chemicals
Chromatography and ChemicalsPromo Code: 24120Expires: 2025-10-31
Days
22Hours
0Minutes
22Seconds
39
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Phenol, mættet (pH 6,6/7,9, flydende), Fisher BioReagents™ >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion