Få mere at vide
Phenol Rutinosid, TRC
Artikelnummer. 30138095
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138095 10 mg
30137537 5 mg
30009690 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138095 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP71565010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1416253-67-2
Molekylær formel C18 H26 O10
Molekylvægt (g/mol) 402.393
Synonym Phenyl 6-O-(6-deoxy-a-L-mannopyranosyl)-β -D-glucopyranoside
IUPAC navn (2S,3R,4R,5R,6R)-2-methyl-6-[[(2R,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-phenoxyoxan-2-yl]methoxy]oxan-3,4,5-triol
SMIL C[C@@H]1O[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](Oc3ccccc3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenol Rutinoside
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C18H26O10/c1-8-11(19)13(21)15(23)17(26-8)25-7-10-12(20)14(22)16(24)18(28-10)27-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,10-24H,7H2,1H3/t8-,10+,11-,12+,13+,14-,15+,16+,17+,18+/m0/s1
Formel vægt 402.1526