Få mere at vide
Phenol Red, Supelco™
Artikelnummer. 17168065
Skift visning
Mængde:
1 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17168065 100 g
15848110 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17168065 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1593750100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Phenolsulfonphthalein Reag. Ph Eur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 143-74-8
Tekniske data
Smeltepunkt >300°C
Molekylær formel (C6H4OH)2C7H4SO3
MDL nummer MFCD00003552
Synonym Phenol red, Phenol red
Mængde 100 g
Molekylvægt (g/mol) 354.38