Få mere at vide
Phenolrødt natriumsalt, TRC
Artikelnummer. 30414739
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30414739 10 g
1 options
Artikelnummer. 30414739 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP29531510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenol Red Sodium Salt
CAS 34487-61-1
Molekylær formel C19H14O5S . Na
Mængde 10 g
Synonym 3H-2,1-Benzoxathiole','Phenol deriv., Phenol Red Sodium, Phenol Red','Sodium Salt, Phenolsulfonephthalein Sodium, 4,4'-(3H-2,1-Benzoxathiol-3-ylidene)bis-phenol S,S-Dioxide Monosodium Salt
InChI formel InChI=1S/C19H14O5S.Na/c20-15-9-5-13(6-10-15)19(14-7-11-16(21)12-8-14)17-3-1-2-4-18(17)25(22,23)24-19;/h1-12,20-21H;/q;+1/p-1
SMIL [Na+].Oc1ccc(cc1)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4ccc([O-])cc4
IUPAC navn natrium; 4-[3-(4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1λ^{6}-benzoxathiol-3-yl]phenolat
Molekylvægt (g/mol) 376.4
Formel vægt 376.0381