Få mere at vide
Phenol Red Sodium Salt, Supelco™
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 285°C |
| CAS | 34487-61-1 |
| MDL nummer | MFCD00066901 |
| Synonym | Phenol red sodium salt, Phenol red sodium salt |
| Mængde | 5 g |
| Molekylvægt (g/mol) | 376.36 |
| Grad | Research |