Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Phenol Rødt natriumsalt, ACS-reagens
Artikelnummer. 10702865 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10702865 5 g Glasflaske 5g
10167750 10 g Glasflaske 10g
10267513 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10702865 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 417250050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 34487-61-1 | C19H13NaO5S | 376,358 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34487-61-1
Molekylær formel C19H13NaO5S
Molekylvægt (g/mol) 376.358
MDL nummer MFCD00066901
InChI nøgle HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23686673
IUPAC navn natrium;4-[3-(4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$1^{6}-benzoxathiol-3-yl]phenolat
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC=C(C=C3)O)C4=CC=C(C=C4)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenol Red sodium salt
Smeltepunkt 285,0 °C
Klarhed Beståelsestest
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Visuel overgangsinterval fra pH 6,8 (gul) til pH 8,2 (rød)
Beilstein 19, 91
Merck Index 15, 7360
Farve Hvid
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig.
Mængde 5 g
Fysisk form Krystallinsk pulver eller flager
Formel vægt 376.35
Grad ACS-reagens
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenol Red, sodium salt
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.