Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Phenol Rødt natriumsalt, ACS
Artikelnummer. 11387148
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11387148 5 g 5g
11377148 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387148 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 015987.06
 Begrænset vare
På lager
pH-indikator | CAS: 34487-61-1 | C19H13NaO5S | 376,358 g/mol
Phenolrødt natriumsalt er en pH-indikator, der almindeligvis anvendes i cellekultur til overvågning af pH-ændringer. Det bruges i pH-områder mellem 6,8 og 8,2. Det er involveret i undersøgelser af gastrointestinale og andre systemer. Det kan bruges til at kontrollere hydrogenperoxid i supernatanter fra dyrkede makrofager i multibrøndsplader. Yderligere bruges det som et diagnostisk hjælpemiddel til bestemmelse af nyrefunktionen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34487-61-1
Molekylær formel C19H13NaO5S
Molekylvægt (g/mol) 376.358
MDL nummer MFCD00066901
InChI nøgle HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23686673
IUPAC navn natrium;4-[3-(4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$1^{6}-benzoxathiol-3-yl]phenolat
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC=C(C=C3)O)C4=CC=C(C=C4)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenol Red sodium salt
Smeltepunkt 285 °C (dekomponering)
Beilstein 6260026
Merck Index 14,7247
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, alkohol, vandbaserede alkalihydroxider og karbonater.
Mængde 5 g
Fysisk form Krystallinsk
Formel vægt 376.37
Grad ACS
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenol Red sodium salt
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenol Red sodium salt